Få mere at vide
4',5'-Methylendioxy-2'-nitroacetophenon, 96%
Artikelnummer. 11332657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332657 1 g 1g
11342657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11332657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11841.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 56136-84-6 | C9H7NO5 | 209,157 g/mol
4',5'-Methylendioxy-2'-nitroacetophenon bruges som mellemprodukt i organiske synteser og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 ,′5′ -Methylendioxy-2′ -nitroacetophenon bruges som mellemprodukt i organiske synteser og i kemisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56136-84-6
Molekylær formel C9H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 209.157
MDL nummer MFCD00053045
InChI nøgle BQONDGIXVHVIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 4',5'-methylenedioxy-2'-nitroacetophenone, 4,5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 1-6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-6-nitro-1,3-benzodioxole, 4.5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 5-acetyl-6-nitro-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 92022
IUPAC navn 1-(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OCO2
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 1 g
Beilstein 199756
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 209.16
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.