Få mere at vide
4,(5)-Methyl Mercapto Benzimidazole Zinc Salt, TRC
Artikelnummer. 30484160
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484160 10 g
30474656 5 g
30483781 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30484160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM23787010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61617-00-3
Molekylær formel C16H14N4S2Zn
Molekylvægt (g/mol) 391.82
Synonym Antioxidant ZMMBI, Nocrac MMBZ, Rhenogran ZMMBI 50, Vanox ZMTI, Vulkanox ZMB 2, Vulkanox ZMBI, ZMMBI, ZMTI, Zinc 2-Mercaptotoluimidazole, Zinc Methylmercaptobenzimidazole
IUPAC navn bis[(4-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)sulfanyl]zinc
SMIL Cc1cccc2[nH]c(S[Zn]Sc3nc4c(C)cccc4[nH]3)nc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,(5)-Methyl Mercapto Benzimidazole Zinc Salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2C8H8N2S.Zn/c2*1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(11)9-6;/h2*2-4H,1H3,(H2,9,10,11);/q;;+2/p-2
Formel vægt 389.9951