Få mere at vide
4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10197842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10197842 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10094322 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 95124-68-8
Molekylær formel C10H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 204.185
MDL nummer MFCD06797475
InChI nøgle DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
IUPAC navn 4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoesyre
SMIL CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 204.18
Procent renhed 97%