Få mere at vide
4,5-Methanochrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Methanochrysene |
| CAS | 202-98-2 |
| Molekylær formel | C19 H12 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4H-Cyclopenta[def]chrysene, 4,5-Methanochrysene, 4,5-Methylenechrysene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H12/c1-2-7-16-13(4-1)10-15-11-14-6-3-5-12-8-9-17(16)19(15)18(12)14/h1-10H,11H2 |
| SMIL | C1c2cccc3ccc4c5ccccc5cc1c4c23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.0939 |