Få mere at vide
4(5)-Iodoimidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4(5)-Iodoimidazole |
| CAS | 71759-89-2 |
| Molekylær formel | C3 H3 I N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMIL | Ic1c[nH]cn1 |
| IUPAC navn | 4-iodo-1H-imidazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.97 |
| Formel vægt | 193.9341 |