Få mere at vide
4(5)-Iodoimidazol, TRC
Artikelnummer. 30403527
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30403527 2 g
1 options
Artikelnummer. 30403527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7081002G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4(5)-Iodoimidazole
CAS 71759-89-2
Molekylær formel C3 H3 I N2
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
SMIL Ic1c[nH]cn1
IUPAC navn 4-iodo-1H-imidazol
Molekylvægt (g/mol) 193.97
Formel vægt 193.9341