Få mere at vide
4(5)-Iodoimidazol, 94%
Artikelnummer. 11389006
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389006 1 g 1g
11309016 250 mg 250mg
11399006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71759-89-2 | C3H3IN2 | 193,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71759-89-2
Molekylær formel C3H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 193.98
MDL nummer MFCD01632213
InChI nøgle BHCMXJKPZOPRNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoimidazole, 4-iodo-1h-imidazole, 4 5-iodoimidazole, 4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo, 5-iodoimidazole, 4-iodo-imidazole, sftheqvilimkp@
PubChem CID 606522
IUPAC navn 5-iod-1H-imidazol
SMIL IC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4(5)-Iodoimidazole
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Mængde 1 g
Beilstein 1616
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 193.96
Procent renhed 94%