Få mere at vide
4,5-Imidazoledicarboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11473378
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473378 100 g 100g
11453378 5 g 5g
11463378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17783.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 570-22-9
Molekylær formel C5H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 156.10
MDL nummer MFCD00005200
InChI nøgle ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
PubChem CID 68442
IUPAC navn 1H-imidazol-4,5-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼283 °C (dekomponering)
Tæthed 1.749
Mængde 100 g
Beilstein 147774
Formel vægt 156.1
Procent renhed 97%