Få mere at vide
4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregn-20-yn-3-one, TRC
Artikelnummer. 30369693
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369693 25 mg
30368800 100 mg
30378787 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30369693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89194025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25073-30-7
Molekylær formel C21H28O3
Molekylvægt (g/mol) 328.45
Synonym Levonorgestrel Impurity 7 (Mixture of Diastereomers)
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC45OC4C(=O)CC[C@H]35)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-20-yn-3-one
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-7-14-13(15(19)9-11-20(19,23)4-2)8-12-21-16(14)5-6-17(22)18(21)24-21/h2,13-16,18,23H,3,5-12H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18?,19+,20+,21?/m1/s1
Formel vægt 328.2038