Få mere at vide
4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropanamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O2/c19-15(21)11-12-16-20-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-16)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,19,21) |
| Formel vægt | 292.1212 |