Få mere at vide
4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-propanoic Acid |
| CAS | 55217-15-7 |
| Molekylær formel | C18H16N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Wy 23120, 3-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O2/c21-16(22)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(20-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMIL | OC(=O)CCc1nc(c2ccccc2)c([nH]1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.33 |
| Formel vægt | 292.1212 |