Få mere at vide
4,5-Dinitrocatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dinitrocatechol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2,9-10H |
| Formel vægt | 200.0069 |