Få mere at vide
4,5-dimethylthiophen-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483757
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483757 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15483757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27712.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5928-48-3 | C7H8OS | 140.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
CAS 5928-48-3
Tæthed 1.179
Kogepunkt 82 °C til 85 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C7H8OS
Brydningsindeks 1.579
MDL nummer MFCD02093897
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 4,5-dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, acmc-20amru, pubchem20559, 2,3-dimethyl-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl-2-thiophene carboxaldehyde
InChI nøgle QSBBXKVGLJSGAJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(SC(=C1)C=O)C
IUPAC navn 4,5-dimethylthiophen-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 140.2
PubChem CID 2733926
Formel vægt 140.2
Procent renhed 97%