Få mere at vide
4,5-Dimethylthiazol, 98%
Artikelnummer. 11499692
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499692 5 g 5g
11409702 25 g 25g
11419702 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499692 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10785.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3581-91-7 | C5H7NS | 113,178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3581-91-7
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.178
MDL nummer MFCD00005336
InChI nøgle UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference
PubChem CID 62510
IUPAC navn 4,5-dimethyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=C(SC=N1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethylthiazole
Tæthed 1.07
Kogepunkt 157 °C til 158 °C
Flammepunkt 51 °C (123 °F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105694
Formel vægt 113.18
Procent renhed 98%