Få mere at vide
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 11905271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11905271 25 g Glasflaske 25g
11633019 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11905271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116610250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3171-45-7
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.20
MDL nummer MFCD00007729
InChI nøgle XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
IUPAC navn 4,5-dimethylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 127,2 °C til 128,3 °C
CAS min % 97.5
Farve Brun til hvid
CAS Max % 100.0
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk masse, krystaller eller klumper
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Lineær formel (CH3)2C6H2(NH2)2
Beilstein 13,179
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: gode opløselige i forsuret vand, opløselige i alkoholer og polare opløsningsmidler
Formel vægt 136.19
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.