Få mere at vide
4,5-Dimethyl-o-phenylendiamin, 98%, mange indeholder op til ca. 15% vand
Artikelnummer. 15478165
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478165 25 g 25g
15468165 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15478165 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32695.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136,20 g/mol
4,5-dimethyl-o-phenylendiamin anvendt til bestemmelse af aromatiske aldehyder ved højtydende væskekromatografi efter prækolonne fluorescerende derivatisering. Til bestemmelse af vanillin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4, 5-dimethyl-o-phenylendiamin anvendt til bestemmelse af aromatiske aldehyder ved højtydende væskekromatografi efter prækolonne fluorescerende derivatisering. Til bestemmelse af vanillin.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, varme, lys, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3171-45-7
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.20
MDL nummer MFCD00007729
InChI nøgle XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
IUPAC navn 4,5-dimethylbenzen-1,2-diamin
SMIL CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 127 °C til 129 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 136.2
Procent renhed 98%