Få mere at vide
4,5-Dimethyl-N-2-propen-1-yl-3-thiophenecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silthiofam-des(trimethylsilyl) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NOS/c1-4-5-11-10(12)9-6-13-8(3)7(9)2/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 195.0718 |