Få mere at vide
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone |
| CAS | 28664-35-9 |
| Molekylær formel | C6H8O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)furanone, 3,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-butan-1,4-olide, 3-Hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanone, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, Sautalone, Sotolon, Sotolone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3 |
| SMIL | CC1OC(=O)C(=C1C)O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2,3-dimethyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vægt | 128.0473 |