Få mere at vide
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone 5,5-methyl-13C2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3/i2+1,4+1 |
| Formel vægt | 130.0541 |