Få mere at vide
4,5-dimethyl-2-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022671
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15556.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6972-71-0 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6972-71-0
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00007811
InChI nøgle PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-3,4-xylidine, benzenamine, 4,5-dimethyl-2-nitro, 3,4-xylidine, 6-nitro, 2-nitro-4,5-dimethylaniline, 4,5-dimethyl-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-xylidine, 3,4-dimethyl-6-nitroaniline, acmc-20amrx, 3, 6-nitro, 4-amino-5-nitro-o-xylene
PubChem CID 81445
IUPAC navn 4,5-dimethyl-2-nitroanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Smeltepunkt 138°C to 143°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2209637
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%