Få mere at vide
4,5-dimethyl-2-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423007
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423007 5 g 5g
11433007 25 g 25g
11443007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15556.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6972-71-0 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6972-71-0
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00007811
InChI nøgle PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-3,4-xylidine, benzenamine, 4,5-dimethyl-2-nitro, 3,4-xylidine, 6-nitro, 2-nitro-4,5-dimethylaniline, 4,5-dimethyl-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-xylidine, 3,4-dimethyl-6-nitroaniline, acmc-20amrx, 3, 6-nitro, 4-amino-5-nitro-o-xylene
PubChem CID 81445
IUPAC navn 4,5-dimethyl-2-nitroanilin
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Smeltepunkt 138°C to 143°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2209637
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%