Få mere at vide
4,5-dimethyl-2-furonsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304612
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10304612 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10314612 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10326834 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10304612 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB08890CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89639-83-8
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00085031
InChI nøgle BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774924
IUPAC navn 4,5-dimethylfuran-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dimethyl-2-furoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%