Få mere at vide
(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol |
| CAS | 1016-58-6 |
| Molekylær formel | C9H11NO5 |
| MDL nummer | MFCD00014701 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | COC1=CC(CO)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.19 |
| Procent renhed | 98% |