Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate |
| CAS | 42855-00-5 |
| Molekylær formel | C10H10ClNO6 |
| MDL nummer | MFCD00143507 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C(Cl)OCC1=CC(OC)=C(OC)C=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.64 |
| Procent renhed | 97% |