Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoisk syre, TRC
Artikelnummer. 30387143
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30387143 100 g
1 options
Artikelnummer. 30387143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460695100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 4998-07-6
Molekylær formel C9 H9 N O6
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 227.17
Formel vægt 227.043