Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 198.0641 |