Få mere at vide
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile |
| CAS | 35202-54-1 |
| Molekylær formel | C11H11NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 3,4-dimethoxy-, 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 1,2-Dihydro-4,5-dimethoxybenzocyclobutene-1-carbonitrile, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, NSC 154410 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-13-10-4-7-3-8(6-12)9(7)5-11(10)14-2/h4-5,8H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc2CC(C#N)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.079 |