missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30371651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371651 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4609151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile
CAS 35202-54-1
Molekylær formel C11H11NO2
Mængde 1 g
Synonym Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 3,4-dimethoxy-, 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 1,2-Dihydro-4,5-dimethoxybenzocyclobutene-1-carbonitrile, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, NSC 154410
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-13-10-4-7-3-8(6-12)9(7)5-11(10)14-2/h4-5,8H,3H2,1-2H3
SMIL COc1cc2CC(C#N)c2cc1OC
IUPAC navn 3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.