Få mere at vide
4,5-Dihydroxytetrahydro-2H-imidazol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydroxytetrahydro-2H-imidazol-2-one |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1-2,6-7H,(H2,4,5,8) |
| Formel vægt | 118.0378 |