Få mere at vide
4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, dinatriumsaltdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7084711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 16687012
Brand: Thermo Scientific Acros 378102500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5808-22-0
Molekylær formel C10H10Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 400.28
MDL nummer MFCD00150612
InChI nøgle QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
IUPAC navn 4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonat
SMIL O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Tekniske data
Alpha vektor DIHYDROXYNAPHTHALENEDISULFONICACID 021
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Smeltepunkt >300°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Analyseprocentområde ≥88 % (Titration acid)
Emballage glasflaske
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation soluble aq. soln.
Formel vægt 400.28
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Chromotropic acid disodium salt dihydrate