Få mere at vide
4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, dinatriumsaltdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifica
| Alpha vektor | DIHYDROXYNAPHTHALENDISULFONSYRE 021 |
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Farve | Brun til hvid |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Analyseprocentområde | ≥88 % (Titreringssyre) |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | opløselig i vandig opløsning |
| Formel vægt | 400.28 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromotropic acid disodium salt dihydrate
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.