Få mere at vide
4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, dinatriumsaltdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16677012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16677012 1 kg 1kg
16687012 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16677012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378100010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5808-22-0 | C10H10Na2O10S2 | 400.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5808-22-0
Molekylær formel C10H10Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 400.28
MDL nummer MFCD00150612
InChI nøgle QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
IUPAC navn 2,7-dinatrium 4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonat dihydrat
SMIL O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Tekniske data
Alpha vektor DIHYDROXYNAPHTHALENDISULFONSYRE 021
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Konformer
Analyseprocentområde ≥88 % (Titreringssyre)
Emballage glasflaske
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation opløselig i vandig opløsning
Formel vægt 400.28
Fysisk form Krystaller eller pulver