Få mere at vide
4,5-Dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre dinatriumsaltdihydrat, ACS
Artikelnummer. 11398037
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398037 5 g 5g
11308047 25 g 25g
11388037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022414.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318,27 g/mol
4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre dinatriumsaltdihydrat, bruges til at forbedre visualiseringen af trichothecener på udviklede TLC plader. Det tjener som mellemprodukt i produktionen af farvestoffer, pigmenter, chelateringsreagenser, sulfon- og sulfinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5808-22-0
Molekylær formel C10H10Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 400.28
MDL nummer MFCD00150612
InChI nøgle QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
PubChem CID 124202444
IUPAC navn 2,7-dinatrium 4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonat dihydrat
SMIL O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 3647189
Merck Index 14,2241
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 400,29 (364,26 Vandfri)
Grad ACS
Fysisk form Pulver