Få mere at vide
4,5-Dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre dinatriumsaltdihydrat, ACS
Beskrivelse
4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre dinatriumsaltdihydrat, bruges til at forbedre visualiseringen af trichothecener på udviklede TLC plader. Det tjener som mellemprodukt i produktionen af farvestoffer, pigmenter, chelateringsreagenser, sulfon- og sulfinsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3647189 |
| Merck Index | 14,2241 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 400,29 (364,26 Vandfri) |
| Grad | ACS |
| Fysisk form | Pulver |