Få mere at vide
4,5-Dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, dinatriumsaltdihydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 10685521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10685521 10 g Glasflaske 10g
10287650 25 g Glasflaske 25g
10414735 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300600100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5808-22-0
Molekylær formel C10H10Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 400.28
MDL nummer MFCD00150612
InChI nøgle QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
PubChem CID 124202444
IUPAC navn 2,7-dinatrium 4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonat dihydrat
SMIL O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Beige-grå til hvid eller brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 11, 307
Følsomhed Til nitrat: Består testen, Til formaldehyd: Består testen
Merck Index 15, 2245
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget opløselig
Formel vægt 400.28
Klarhed Består testen
Grad ACS-reagens
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.