Få mere at vide
4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, dinatriumsaltdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10497740
Brand: Thermo Scientific Acros 155190250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre, dinatriumsaltdihydrat, 98%, C10H6Na2O8S2.2H2O, CAS-nummer-5808-22-0
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5808-22-0
Molekylær formel C10H10Na2O10S2
Molekylvægt (g/mol) 400.28
MDL nummer MFCD00150612
InChI nøgle QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
PubChem CID 124202444
IUPAC navn 4,5-dihydroxynaphthalen-2,7-disulfonsyre;natrium;dihydrat
SMIL O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Beige-grå til hvid eller brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 11, 307
Merck Index 15, 2245
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble
Formel vægt 400.28
Procent renhed 98%
Uopløseligt stof 0.02% max. (in water)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.