Få mere at vide
4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006843
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31006843 5 g 5g
31004195 1 g 1g
31003927 250 mg 250mg
30999920 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31006843 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1224055g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
CAS 488-86-8
Molekylær formel C5H2O5
MDL nummer MFCD00181389
Mængde 5 g
SMIL O=C1C(C(C(O)=C1O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 142.07
Procent renhed 98%