Få mere at vide
4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavon, 97%
Artikelnummer. 11339025
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339025 25 mg 25mg
11349025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339025 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14169.MB
 Begrænset vare
På lager
CAS: 437-64-9 | C16H12O5 | 284,267 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 437-64-9
Molekylær formel C16H12O5
Molekylvægt (g/mol) 284.267
MDL nummer MFCD00017452
InChI nøgle JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym genkwanin, gengkwanin, 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone, 7-o-methylapigenin, 7-methylapigenin, apigenin 7-methyl ether, puddumetin, gonkwanin, unii-5k3i5d6b2b
PubChem CID 5281617
ChEBI CHEBI:75718
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychromen-4-on
SMIL COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Smeltepunkt 288°C to 290°C
Mængde 25 mg
Beilstein 292549
Formel vægt 284.27
Procent renhed 97%