missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,5-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 73635-75-3 |
| Molekylær formel | C7H5NO5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Nitro-4,5-dihydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)8(12)13/h1-3,10-11H |
| SMIL | O=CC1=CC(O)=C(O)C=C1[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | 4,5-dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vægt | 183.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?