Få mere at vide
4,5-Dihydroxy-1,3-benznedisulphonic acid disodium salt, 97.4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481141 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11481141 5 g
11401151 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481141 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215774105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 149-45-1
Molekylær formel C6H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 320.238
InChI nøgle HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
PubChem CID 131674010
IUPAC navn 4,5-dihydroxybenzen-1,3-disulfonsyre;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 5-Dihydroxy-1, 3-benznedisulphonic acid disodium salt
Farve Tan til hvid
Analyseprocentområde 97.4%
Mængde 5 g
Formel vægt 332.22
Fysisk form Krystallinsk pulver