Få mere at vide
4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,6,7(1H)-trione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,6,7(1H)-trione |
| CAS | 92260-82-7 |
| Molekylær formel | C11H9N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O3/c15-10-6-2-1-3-7-9(6)14(11(16)12-7)5-4-8(10)13-17/h1-3,17H,4-5H2,(H,12,16)/b13-8+ |
| SMIL | O\N=C\1/CCN2C(=O)Nc3cccc(C1=O)c23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.21 |
| Formel vægt | 231.0644 |