Få mere at vide
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol |
| CAS | 181696-73-1 |
| Molekylær formel | C16 H15 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-16(18)14(12-8-4-2-5-9-12)15(17-19-16)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,18H,1H3 |
| SMIL | CC1(O)ON=C(C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-methyl-3,4-diphenyl-4H-1,2-oxazol-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vægt | 253.1103 |