missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol-13C2, 15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol-13C2, 15N |
| CAS | 1189468-68-5 |
| Molekylær formel | C1413C2H1515NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-16(18)14(12-8-4-2-5-9-12)15(17-19-16)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,18H,1H3/i1+1,16+1,17+1 |
| SMIL | [13CH3][13C]1(O)O[15N]=C(C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-(1^{13}C)methyl-3,4-diphenyl-(5^{13}C,2^{15}N)4H-1,2-oxazol-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.27 |
| Formel vægt | 256.114 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?