missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol-13C2, 15N, TRC

Artikelnummer. 30377506
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377506 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491721MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol-13C2, 15N
CAS 1189468-68-5
Molekylær formel C1413C2H1515NO2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15NO2/c1-16(18)14(12-8-4-2-5-9-12)15(17-19-16)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,18H,1H3/i1+1,16+1,17+1
SMIL [13CH3][13C]1(O)O[15N]=C(C1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 5-(1^{13}C)methyl-3,4-diphenyl-(5^{13}C,2^{15}N)4H-1,2-oxazol-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 256.27
Formel vægt 256.114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.