Få mere at vide
4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinolin-2,7,9-tricarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30380836
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30380836 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30380836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44912510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
CAS 72909-34-3
Molekylær formel C14 H6 N2 O8
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 4,5-dihydro-4,5-dioxo-, 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 2,7,9-Tricarboxy-4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline, Coenzyme PQQ, Methoxatin, Methoxatine, PQQ, Pyrroloquinoline quinone
InChI formel InChI=1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
SMIL OC(=O)c1cc(C(=O)O)c2c(n1)C(=O)C(=O)c3cc([nH]c23)C(=O)O
IUPAC navn 4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinolin-2,7,9-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 330.21
Formel vægt 330.0124