Få mere at vide
4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole |
| CAS | 71885-44-4 |
| Molekylær formel | C12H15NO |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-9-6-4-5-7-10(9)11-13-12(2,3)8-14-11/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| IUPAC navn | 4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vægt | 189.1154 |