missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole |
| CAS | 71885-44-4 |
| Molekylær formel | C12H15NO |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-9-6-4-5-7-10(9)11-13-12(2,3)8-14-11/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| IUPAC navn | 4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vægt | 189.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?