missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole, (30-40% solution in Dichloromethane), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole |
| CAS | 28118-54-9 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O |
| Mængde | 0.1 mL |
| Synonym | 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-methoxy- (9CI, ACI), 2-Imidazoline, 2-methoxy- (6CI, 8CI), 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole (ACI), 2-Methoxy-2-imidazoline, 2-Methoxyimidazoline, Lys Tag 4H, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | COC1=NCCN1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.119 |
| Formel vægt | 100.064 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?