missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole, (30-40% solution in Dichloromethane), TRC

Artikelnummer. 30388443
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388443 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30388443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4491551ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole
CAS 28118-54-9
Molekylær formel C4 H8 N2 O
Mængde 1 mL
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-methoxy- (9CI, ACI), 2-Imidazoline, 2-methoxy- (6CI, 8CI), 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole (ACI), 2-Methoxy-2-imidazoline, 2-Methoxyimidazoline, Lys Tag 4H, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMIL COC1=NCCN1
IUPAC navn 2-methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 100.119
Formel vægt 100.064
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30-40 %
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.