Få mere at vide
4,5-Dihydro-19-nortestosterone-17Beta-decanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-19-nortestosterone-17beta-decanoate |
| CAS | 1037511-17-3 |
| Molekylær formel | C28H46O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-5-a-estran-3-one-17beta-decanoate, 17beta-Hydroxy-19-nor-5-alpha-alphandrostan-3-one-17beta-decanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h20,22-26H,3-19H2,1-2H3/t20?,22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(8R,9R,10S,13S,14S,17S)-13-methyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] decanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.66 |
| Formel vægt | 430.3447 |